Learn More
Tris(8-hidroxiquinolinato)aluminio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Key green-light emitting and electron transport material for OLEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Material clave de emisión de luz verde y transporte de electrones para OLED.
Solubilidad
Solubilidad en cloroformo.
Notas
Reacciona con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
Material clave de emisión de luz verde y transporte de electrones para OLED.
Solubilidad
Solubilidad en cloroformo.
Notas
Reacciona con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum |
Punto de fusión | >300°C |
Color | De amarillo a verde |
Cantidad | 1 g |
Índice Merck | 14,370 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 459.44 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Forma física | Polvo |