Learn More
Alfa Aesar™ Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ H55656.06
Detalles adicionales : CAS : 2085-33-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451968
  • 82.40€ / 5 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
Key green-light emitting and electron transport material for OLEDs.
Solubility
Solubility in chloroform
Notes
Reacts with strong oxidizing agents. Store at room temperature.
Especificaciones
2085-33-8
MFCD00191693
tri-8-quinolinolatoaluminum, aluminum 8-hydroxyquinolinate, tri quinolin-8-yloxy alumane, aluminium tris quinolin-8-olate, tris 8-hydroxyquinolinato aluminium, aluminium, tris 8-quinolinato-n1,o8, aluminum oxinate, aluminum oxinate,, tris 8-quinolyloxy alumane, tris 8-quinolinyloxy alumane
Especificaciones
Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum
5g
>300°C
14,370
459.44
99%
2085-33-8
Yellow to Green
MFCD00191693
tri-8-quinolinolatoaluminum, aluminum 8-hydroxyquinolinate, tri quinolin-8-yloxy alumane, aluminium tris quinolin-8-olate, tris 8-hydroxyquinolinato aluminium, aluminium, tris 8-quinolinato-n1,o8, aluminum oxinate, aluminum oxinate,, tris 8-quinolyloxy alumane, tris 8-quinolinyloxy alumane
Powder
Videos
SDS Documentos