missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimetil-3,5-octanedionato)europio(III), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11317758
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17631-68-4
C30H33EuF21O6
1040.52
MFCD00064655,MFCD01074933
UDXLMYFGTHAWDC-UHFFFAOYSA-N
eu fod 3, sievers' reagent, europium-fod, siever's reagent, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium iii, resolve-al tm eufod, chloride ionophore vii, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium, europium iii-tris 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionate
6000041
tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-6-hydroxy-7,7-dimethyloct-5-en-4-one) europium
[Eu].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17631-68-4
C30H33EuF21O6
1040.52
MFCD00064655,MFCD01074933
UDXLMYFGTHAWDC-UHFFFAOYSA-N
eu fod 3, sievers' reagent, europium-fod, siever's reagent, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium iii, resolve-al tm eufod, chloride ionophore vii, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium, europium iii-tris 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionate
6000041
tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-6-hydroxy-7,7-dimethyloct-5-en-4-one) europium
[Eu].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III)
Punto de fusión 203°C to 207°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1037.49
Forma física Polvo

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'