Learn More
Tris(4-metoxifenil)fosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10435471
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
855-38-9
C21H21O3P
352.36
MFCD00014896
UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
70071
tris(4-metoxifenil)fosfano
COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
855-38-9
C21H21O3P
352.36
MFCD00014896
UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
70071
tris(4-metoxifenil)fosfano
COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 131.0°C to 134.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.36
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino