Learn More
Tris(4-bromofenil)amina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040943
97.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4316-58-9
C18H12Br3N
482.013
MFCD00009665
ZRXVCYGHAUGABY-UHFFFAOYSA-N
tris 4-bromophenyl amine, tris p-bromophenyl amine, tris-4-bromophenyl amine, 4-bromo-n,n-bis 4-bromophenyl aniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-bis 4-bromophenyl, 4,4',4-tribromotriphenylamine, triphenylamine, 4,4',4-tribromo, pubchem13773, tri 4-bromophenyl amine, acmc-1arf9
258027
4-bromo-N,N-bis(4-bromofenil)anilina
C1=CC(=CC=C1N(C2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC=C(C=C3)Br)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4316-58-9
C18H12Br3N
482.013
MFCD00009665
ZRXVCYGHAUGABY-UHFFFAOYSA-N
tris 4-bromophenyl amine, tris p-bromophenyl amine, tris-4-bromophenyl amine, 4-bromo-n,n-bis 4-bromophenyl aniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-bis 4-bromophenyl, 4,4',4-tribromotriphenylamine, triphenylamine, 4,4',4-tribromo, pubchem13773, tri 4-bromophenyl amine, acmc-1arf9
258027
4-bromo-N,N-bis(4-bromofenil)anilina
C1=CC(=CC=C1N(C2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC=C(C=C3)Br)Br
Tris(4-bromophenyl)amine was used in the synthesis of porous luminescent covalent--organic polymers (COPs)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tris(4-bromofenil)amina se utilizó en la síntesis de polímeros orgánicos covalentes (COP) porosos y luminiscentes.
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a una temperatura inferior a la del ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(4-bromophenyl)amine
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.01
Porcentaje de pureza 98%