Learn More
Tris(2-fenilpiridina)iridio(III), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris (2-phenylpyridine)iridium (III) |
Punto de fusión | 326°C to 328°C |
Color | Amarillo |
Cantidad | 0.1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 654.82 |
Forma física | Polvo |