Learn More
Tris(2-metoxifenil)fosfina, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3213318
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
4731-65-1
C21H21O3P
352.37
MFCD00014892
IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
tris 2-methoxyphenyl phosphine, tris o-methoxyphenyl phosphine, tris 2-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris methoxyphenyl, tris-2-methoxyphenyl-phosphine, tris o-anisyl phosphine, tri-2-methoxyphenyl phosphine, pubchem19707, tri 2-methoxyphenyl phosphine, ksc286k3b
78464
tris(2-metoxifenil)fosfano
COC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2OC)C3=CC=CC=C3OC
4731-65-1
C21H21O3P
352.37
MFCD00014892
IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
tris 2-methoxyphenyl phosphine, tris o-methoxyphenyl phosphine, tris 2-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris methoxyphenyl, tris-2-methoxyphenyl-phosphine, tris o-anisyl phosphine, tri-2-methoxyphenyl phosphine, pubchem19707, tri 2-methoxyphenyl phosphine, ksc286k3b
78464
tris(2-metoxifenil)fosfano
COC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2OC)C3=CC=CC=C3OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Punto de fusión 204.0°C to 208.0°C
Color De incoloro a amarillo o naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.37
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.