Learn More
Alfa Aesar™ Tris(2-cyanoethyl)phosphine, 94%
Marca:  Alfa Aesar™ 030165.03
Detalles adicionales : CAS : 4023-53-4 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3464 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377228
  • 23.10€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
4023-53-4
193.19
CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
77639
C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
C9H12N3P
MFCD00013828
tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
3-[bis(2-cyanoethyl)phosphanyl]propanenitrile
Especificaciones
Tris(2-cyanoethyl)phosphine
235°C (0.9mmHg)
1g
C9H12N3P
UN3464
CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
3-[bis(2-cyanoethyl)phosphanyl]propanenitrile
77639
Crystalline
Air & Moisture Sensitive
97°C to 98°C
4023-53-4
MFCD00013828
tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
193.19
193.19
94%
Videos
SDS Documentos