Learn More
Tris(2-cianoetil)fosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049835
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4023-53-4
C9H12N3P
193.19
MFCD00013828
CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
77639
3-[bis(2-cianoetil)fosfanil]propanonitrilo
C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4023-53-4
C9H12N3P
193.19
MFCD00013828
CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
77639
3-[bis(2-cianoetil)fosfanil]propanonitrilo
C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Tris(2-cyanoethyl)phosphine is used to produce 3,3',3''-phosphanetriyl-tri-propionic acid and hydrochloride by heating. It will need reagent conc. aq. HCl with reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Punto de fusión 97°C to 98°C
Punto de ebullición 235°C (0.9 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN3464
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.19
Porcentaje de pureza 94%
Forma física cristalino/a/s