Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de tris(2-carboxietil)fosfina, 98 %, grado de biología molecular
Catalog Number p-7076540
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
10 g
51805-45-9
C9H12O6P
247.16
MFCD00145469
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
2734570
ácido 3-[bis(2-carboxietil)fosfanil]propanoico; clorhidrato
[O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
51805-45-9
C9H12O6P
247.16
MFCD00145469
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
2734570
ácido 3-[bis(2-carboxietil)fosfanil]propanoico; clorhidrato
[O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Punto de fusión 177°C to 178°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO or water
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.65
Porcentaje de pureza 98%
Grado Biología molecular
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride