Learn More
Tris(2-aminoetil)amina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026019
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
4097-89-6
C6H18N4
MFCD00008177
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
77731
CHEBI:30631
4097-89-6
C6H18N4
MFCD00008177
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
77731
CHEBI:30631
Tris(2-aminoethyl)amine is a tetradentate chelating ligand and forms stable complexes with transition metals. It is also used as a carbon dioxide absorbent. Further, it acts as a reagent for cleavage of the fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) group in peptide synthesis. It reacts with aryl isocyanates and isothiocyanates to give tris-urea and -thiourea derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tris(2-aminoetil)amina es un ligando quelante tetradentado que forma complejos estables con metales de transición. También se utiliza como un absorbente de dióxido de carbono. Además, actúa como un reactivo para la escisión del grupo fluorenilmetiloxicarbonil (Fmoc) en la síntesis de péptidos. Reacciona con isocianatos de arilo e isotiocianatos para formar derivados de tris-urea y tris-tiourea.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópica. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(2-aminoethyl)amine
Densidad 0.978
pH 11.9
Punto de ebullición 102°C (0.05 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Olor Amine-like
Fórmula lineal N(CH2CH2NH2)3
Índice de refracción 1.4969
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 1739626
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Sinónimo tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2 ',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
Información de solubilidad Miscible with water.
SMILES NCCN(CCN)CCN
Nombre IUPAC Tris(2-aminoetil)amina
Peso molecular (g/mol) 146.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.24
Porcentaje de pureza 97%