Learn More
Alfa Aesar™ Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)yttrium(III), recrystallized, 99.9+% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 044003.03
Detalles adicionales : CAS : 15632-39-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315078
  • 44.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
15632-39-0
638.719
PPRRRPCEDUWEHL-LWTKGLMZSA-K
50908983
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Y+3]
C33H57O6Y
MFCD00015713
y tmhd 3
(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate;yttrium(3+)
Especificaciones
Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)yttrium (III)
170°C to 173°C
Recrystallized
(metals basis)
MFCD00015713
PPRRRPCEDUWEHL-LWTKGLMZSA-K
(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate;yttrium(3+)
50908983
Crystalline
95°C (0.05mmHg)
1g
15632-39-0
C33H57O6Y
y tmhd 3
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Y+3]
638.719
638.7
≥99.9%