Learn More
Alfa Aesar™ Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(III)
Marca:  Alfa Aesar™ 040621.06
Detalles adicionales : CAS : 181418-64-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318578
  • 428.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
181418-64-4
600.704
GDCBFXOQZJSCHZ-LWTKGLMZSA-N
118856175
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Ti]
C33H60O6Ti
MFCD00145466
tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato titanium iii
(Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one;titanium
Especificaciones
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(III)
75°C (0.1mmHg)(sublimation)
5g
C33H60O6Ti
tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato titanium iii
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Ti]
600.704
597.7
Hygroscopic
Black to Purple
181418-64-4
MFCD00145466
GDCBFXOQZJSCHZ-LWTKGLMZSA-N
(Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one;titanium
118856175
Crystalline