Learn More
Alfa Aesar™ Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III), 98%
Marca:  Alfa Aesar™ 036465.06
Detalles adicionales : CAS : 14319-13-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317928
  • 216.00€ / 5 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
14319-13-2
691.742
VTNJXVDFRGBYJC-LWTKGLMZSA-N
72376397
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[La]
C33H60LaO6
MFCD00010466
Lanthanum(III)-DPM; La(TMHD)3
(Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one;lanthanum
Especificaciones
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
370°C (decomposition)
5g
C33H60LaO6
Lanthanum(III)-DPM; La(TMHD)3
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[La]
691.742
688.72
98%
Hygroscopic
240°C
14319-13-2
MFCD00010466
VTNJXVDFRGBYJC-LWTKGLMZSA-N
(Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one;lanthanum
72376397
Powder