missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)cobalto(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7059111
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14877-41-9
C33H57CoO6
608.75
MFCD00233617,MFCD00233617
UJRJNARBHKKZST-UHFFFAOYSA-K
cobalt tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, cobalt 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
131675252
[Co+3].CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14877-41-9
C33H57CoO6
608.75
MFCD00233617,MFCD00233617
UJRJNARBHKKZST-UHFFFAOYSA-K
cobalt tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, cobalt 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
131675252
[Co+3].CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C([O-])=CC(=O)C(C)(C)C

Deposición de vapor

Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(III) is used precursor for aerosol-assisted CVD of mixed-conducting ceramic films of Sr-Co-Fe perovskite phases.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt (III)
Punto de fusión 254°C to 256°C
Color Verde
Punto de ebullición 120°C (0.5 mmHg)(sublimation)
Cantidad 0.5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC cobalto(3+) tris(2,2,6,6-tetrametil-5-oxohept-3-en-3-olato)
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.72
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'