Learn More
Alfa Aesar™ Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(III), 99%
Vapor deposition
Marca:  Alfa Aesar™ 043993.09
Detalles adicionales : CAS : 14877-41-9 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375048
  • 579.00€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
14877-41-9
608.746
UJRJNARBHKKZST-LWTKGLMZSA-K
131675252
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Co+3]
C33H57CoO6
MFCD00233617
cobalt tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, cobalt 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
cobalt(3+);(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
Especificaciones
Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt (III)
Green
10g
C33H57CoO6
cobalt tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, cobalt 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Co+3]
608.746
608.72
99%
120°C (0.5mmHg)(sublimation)
254°C to 256°C
14877-41-9
MFCD00233617
UJRJNARBHKKZST-LWTKGLMZSA-K
cobalt(3+);(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
131675252
Powder
Videos
SDS Documentos