Learn More
Alfa Aesar™ Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)aluminum(III), 99%
Precursor for MOCVD applications
Marca:  Alfa Aesar™ 041691.09
Detalles adicionales : CAS : 14319-08-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308838
  • 264.00€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
14319-08-5
576.80
LDDQSMINENKYFH-UHFFFAOYSA-K
C33H57AlO6
MFCD00058918
tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato aluminum, aluminum iii-dpm, al tmhd 3, aluminum tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, aluminum iii 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionat, aluminum tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4z-5-bis 3e-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy alumanyl oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
Especificación
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)aluminum(III)
14319-08-5
White
Odorless
C33H57AlO6
tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato aluminum, aluminum iii-dpm, al tmhd 3, aluminum tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, aluminum iii 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionat, aluminum tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4z-5-bis 3e-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy alumanyl oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
576.80
Powder
>400°C (decomposition)
10g
255°C to 258°C
Hygroscopic
MFCD00058918
LDDQSMINENKYFH-UHFFFAOYSA-K
576.8
99%