Learn More
Citrato tripotásico monohidrato, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11337538
23.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6100-05-6
C6H7K3O8
324.41
MFCD00150442
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
2735208
CHEBI:64746
tripotásico;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; hidrato
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6100-05-6
C6H7K3O8
324.41
MFCD00150442
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
2735208
CHEBI:64746
tripotásico;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; hidrato
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Tripotassium citrate hydrate is used in food and beverage industries. It finds application as buffering, sequestering or emulsifying agent. It is also used as a potassium source in pharmaceuticals and an active ingredient to treat urinary duct stones. It is added to oral care products to reduce the teeth sensitivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tripotassium citrate monohydrate
Punto de fusión 230°C (decomposition)
Densidad 1.98
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,7623
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol; Practically insoluble in alcoholSoluble in water and glycerol; Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42 (306.41 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Granular