Learn More
Alfa Aesar™ Tripotassium citrate monohydrate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 045038.0E
Detalles adicionales : CAS : 6100-05-6 Peso : 2.50000kg
Cantidad. 2500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492107
  • 82.90€ / 2500 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
6100-05-6
324.41
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
2735208
tripotassium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;hydrate
C6H7K3O8
MFCD00150442
potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
CHEBI:64746
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
2500g
1.98g/mL
6100-05-6
MFCD00150442
potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
324.41
CHEBI:64746
Lump/Granular
Tripotassium citrate monohydrate
230°C (decomposition)
C6H7K3O8
14,7623
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
tripotassium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;hydrate
2735208
324.42 (306.41 Anhydrous)
97%
Videos
SDS Documentos