Learn More
Duran™ Matraz de cuello triple
Fabricados con vidrio de borosilicato
52.30€ - 66.55€
Especificaciones
Forma del fondo Forma redonda
Certificaciones/conformidad Norma USP
Para utilizar con (aplicación) Ideales como recipientes de calentamiento, para la destilación y la extracción
Estilo de cuello Triple
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Junta de rótula Diámetro (métrico) externo Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Junta de rótula Diámetro (métrico) externo Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10749211 Ver documentos Duran™
241885306
1000 mL NS 24/29 centro, NS 14/23 lados 105 mm 163 mm 66.55€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-06-2020
Añadir a la cesta
10325341 Ver documentos Duran™
241885503
1000 mL NS 29/32 centro, NS 14/23 lados 131 mm 200 mm 64.55€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-06-2020
Añadir a la cesta
10654172 Ver documentos Duran™
241883605
250 ml NS 24/29 centro, NS 14/23 lados 85 mm 105 mm 52.30€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
10788631 Ver documentos Duran™
241883708
250 ml NS 29/32 centro, NS 14/23 lados 85 mm 140 mm 54.85€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-07-2020
Añadir a la cesta
10325291 Ver documentos Duran™
241884301
500 ml NS 24/29 centro, NS 14/23 lados 85 mm 140 mm 56.70€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-06-2020
Añadir a la cesta
10547471 Ver documentos Duran™
241884601
500 ml NS 29/32 centro, NS 14/23 lados 105 mm 163 mm 55.20€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 8
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fondo redondo
  • Vidrio de borosilicato
  • Ideal como vidrio de cocción
  • Calentamiento uniforme
  • Las aplicaciones típicas incluyen destilación y extracción
Especificaciones
Especificaciones
Forma redonda
Norma USP
Ideales como recipientes de calentamiento, para la destilación y la extracción
Triple