Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz de fondo redondo con tres bocas, con esmerilado normalizado, bocas laterales inclinadas
Los matraces con varias bocas se emplean, entre otras aplicaciones, para la destilación, el fraccionamiento y reacciones de todo tipo.
Marca: DWK Life Sciences 241885306
Detalles adicionales : Peso : 0.32700kg
Descripción
Para destilación, fracción y reacción, se utilizan principalmente matraces de varios cuellos (matraces de dos o tres cuellos) para poder instalar, según sea necesario, accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- cuellos laterales en ángulo
- Dependiendo de la aplicación, se pueden instalar accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
- La geometría permite un calentamiento muy uniforme
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
131 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1/paq. | |
Sí |
1000 ml | |
Destilación; extracción; conexión con otros recipientes de vidrio; calentamiento; adecuado para baños de calentamiento y mantas calefactoras | |
Cuello central NS 24/29 |