Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz de fondo redondo con tres bocas, con esmerilado normalizado, bocas laterales inclinadas
Los matraces con varias bocas se emplean, entre otras aplicaciones, para la destilación, el fraccionamiento y reacciones de todo tipo.
Marca:  DWK Life Sciences 241885503
Detalles adicionales : Peso : 0.33200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10325341
  • 84.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para destilación, fracción y reacción, se utilizan principalmente matraces de varios cuellos (matraces de dos o tres cuellos) para poder instalar, según sea necesario, accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • cuellos laterales en ángulo
  • Dependiendo de la aplicación, se pueden instalar accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
  • La geometría permite un calentamiento muy uniforme
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
131 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
1/paq.
1000 ml
Destilación; extracción; conexión con otros recipientes de vidrio; calentamiento; adecuado para baños de calentamiento y mantas calefactoras
Cuello central NS 29/32