Learn More
Fluoruro de trifenilestaño, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050861
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
379-52-2
C18H17FSn
371.04
MFCD00015356
SZNZEEYJVCQHCQ-UHFFFAOYSA-N
triphenyltin fluoride, fentin fluoride, stannane, fluorotriphenyl, biomet 204, tin, fluorotriphenyl, caswell no. 896h, unii-1yp2l952md, fluoro triphenyl stannane, epa pesticide chemical code 083602, triphenylzinnfluorid
9786
fluoro(trifenil)estannano
F.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
379-52-2
C18H17FSn
371.04
MFCD00015356
SZNZEEYJVCQHCQ-UHFFFAOYSA-N
triphenyltin fluoride, fentin fluoride, stannane, fluorotriphenyl, biomet 204, tin, fluorotriphenyl, caswell no. 896h, unii-1yp2l952md, fluoro triphenyl stannane, epa pesticide chemical code 083602, triphenylzinnfluorid
9786
fluoro(trifenil)estannano
F.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triphenyltin fluoride
Punto de fusión >281°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3146
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.99
Forma física Polvo