Learn More
Cloruro de trifenilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046425
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
639-58-7
C18H17ClSn
387.49
MFCD00000519
ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
12540
CHEBI:35036
cloro(trifenil)estannano
Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
639-58-7
C18H17ClSn
387.49
MFCD00000519
ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
12540
CHEBI:35036
cloro(trifenil)estannano
Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Triphenyltin chloride is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de trifenilestaño es un intermediario orgánico importante. Se utiliza en los sectores de los productos farmacéuticos los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (0,005 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza y sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triphenyltin chloride
Punto de fusión 103°C to 106°C
Punto de ebullición 240°C (13.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 100 g
Número UN UN3146
Beilstein 524762
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (0.005g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.48
Porcentaje de pureza 95%