Learn More
Bromuro de trifenilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-208866
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
6399-81-1
C18H16BrP
343.20
MFCD00035107
CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N
triphenylphosphine hydrobromide, triphenylphosphonium bromide, phosphine, triphenyl-, hydrobromide, triphenylphosphane hydrobromide, triphenylphosphine bromine, pubchem13868, ph3p hbr, ph3p . hbr, unappfzuzwmopv-uhfffaoysa-n
80811
trifenilfosfano; hidrobromuro
Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
6399-81-1
C18H16BrP
343.20
MFCD00035107
CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N
triphenylphosphine hydrobromide, triphenylphosphonium bromide, phosphine, triphenyl-, hydrobromide, triphenylphosphane hydrobromide, triphenylphosphine bromine, pubchem13868, ph3p hbr, ph3p . hbr, unappfzuzwmopv-uhfffaoysa-n
80811
trifenilfosfano; hidrobromuro
Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphonium bromide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 196.0°C to 199.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 15,353
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylphosphonium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.