missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfuro de trifenilfosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Triphenylphosphine sulfide involves in the , conversion of epoxides to episulfides (thiiranes) in presence of TFA of the same stereochemistry. It acts as a ligand for the Pd-catalyzed bisalkoxycarbonylation of olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el sulfuro de trifenilfosfina participa en la conversión de epóxidos a episulfuros (tiiranos) en presencia de TFA de la misma estereoquímica. Actúa como ligando para la bisalcoxicarbonilación de las olefinas catalizada por Pd.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
el sulfuro de trifenilfosfina participa en la conversión de epóxidos a episulfuros (tiiranos) en presencia de TFA de la misma estereoquímica. Actúa como ligando para la bisalcoxicarbonilación de las olefinas catalizada por Pd.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenylphosphine sulfide |
Punto de fusión | 158°C to 164°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3464 |
Beilstein | 645872 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.36 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'