Learn More
Resina de trifenilfosfina, 1 % entrecruzada con DVB, 1,0-1,5 mmol/g, 100-200 malla, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Acros 366870250
Detalles adicionales : CAS : 39319-11-4 Peso : 0.07500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10025403
  • 327.60€ / 25 g
Fecha estimada de envío: 18-07-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
39319-11-4
262.292
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
trifenilfosfano
C18H15P
MFCD00148025
11776
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Triphenylphosphine resin
39319-11-4
25g
MFCD00148025
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
262.292
100 a 200 malla
1% crosslinked with DVB, 1.0-1.5mmol/g
Frasco de vidrio
C18H15P
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
trifenilfosfano
11776
Videos
SDS Documentos