Learn More
Óxido de trifenilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509494
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
791-28-6
C18H15OP
278.29
MFCD00002080 MFCD03458802
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
13097
CHEBI:36601
difenilfosforilbenceno
O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
791-28-6
C18H15OP
278.29
MFCD00002080 MFCD03458802
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
13097
CHEBI:36601
difenilfosforilbenceno
O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine oxide
Punto de fusión 154.0°C to 158.0°C
Color Marrón rosáceo a Blanco
Punto de ebullición >360.0°C
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3P(O)
Cantidad 25 g
Beilstein 16,IV,1011
Fieser 14,337; 16,368
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylphosphine oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.