Learn More
Trifenilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-208815
19.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
603-35-0
C18H15P
262.29
MFCD00003043 MFCD20489348
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
11776
triphenylphosphane
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
603-35-0
C18H15P
262.29
MFCD00003043 MFCD20489348
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
11776
triphenylphosphane
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine
Punto de fusión 78.5°C to 81.5°C
Color Blanco
Punto de ebullición 377.0°C
Temperatura de inflamación 181°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5)3P
Cantidad 25 g
Beilstein 16,759
Fieser 01,1238; 02,443; 03,317; 04,548; 05,725; 06,643; 07,403; 11,588; 12,550; 13,308; 14,60; 15,248; 16,264; 17,389
Índice Merck 15,9916
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,, soluble in benzene, chloroform, acetone and ccl4,, freely soluble in diethyl ether,, slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales, polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triphenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.