Learn More
Triphenylmethylamine, TRC
Product Code. 30452228
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity Unit Size
30452228 25 g 25g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30452228 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT80896025G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Triphenylmethylamine
CAS 5824-40-8
Molecular Formula C19H17N
Quantity 25 g
Synonym α,α-Diphenylbenzenemethanamine, Tritylamine, Aminotriphenylmethane, NSC 1154, Triphenylmethanamine
InChI Formula InChI=1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
SMILES NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name triphenylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 259.35
Formula Weight 259.1361
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.