Learn More
Trifenilcarbenio tetrafluoroborato, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Thermo Scientific Acros 172951000
Detalles adicionales : CAS : 341-02-6 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10093703
  • 460.00€ / 100 g
Envío estimado: 28-01-2022
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
341-02-6
330.13
VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
2723955
[B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
C19H15·BF4
MFCD00013120
triphenylcarbenium tetrafluoroborate, trityl tetrafluoroborate, tritylium tetrafluoroborate, triphenylmethylium tetrafluoroborate, diphenylmethylbenzene tetrafluoroborate, trityl fluoroborate, triphenylmethyl fluoroborate, triphenylcarbonium tetrafluoroborate, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-1:1
difenilmetilbenceno; tetrafluoroborato
Especificaciones
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
Verde a ocre amarillento
97%
C19H15·BF4
MFCD00013120
triphenylcarbenium tetrafluoroborate, trityl tetrafluoroborate, tritylium tetrafluoroborate, triphenylmethylium tetrafluoroborate, diphenylmethylbenzene tetrafluoroborate, trityl fluoroborate, triphenylmethyl fluoroborate, triphenylcarbonium tetrafluoroborate, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-1:1
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
[B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
330.13
330.13
97%
341-02-6
205°C to 215°C
Authentic
(C6H5)3CBF4
Frasco de plástico
100g
VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
difenilmetilbenceno; tetrafluoroborato
2723955
Polvo cristalino, cristales o trozos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos