Learn More
Tripalmitina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-208588
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
555-44-2
C51H98O6
807.33
MFCD00008995
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
11147
CHEBI:77393
2,3-di(hexadecanoxi)propil hexadecanoato
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
555-44-2
C51H98O6
807.33
MFCD00008995
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
11147
CHEBI:77393
2,3-di(hexadecanoxi)propil hexadecanoato
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tripalmitin
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 65°C to 68°C
Color Blanco
Punto de ebullición 315°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)14CO2CH2]2CHO2C(CH2)14CH3
Cantidad 1 g
Beilstein 02, IV, 1176
Índice Merck 15, 9908
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in ether,benzene,chloroform,soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 807.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tripalmitin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.