Learn More
Invitrogen™ Human TRIP6 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1154
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15225159
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
TRIP6 Synthetic Peptide, PEP-1154, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 15 amino acids near the center of human TRIP6.PEP-1154 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21040.
Especificaciones
Especificaciones
7205
purified
Human TRIP6
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q15654
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
TRIP6
0.02% sodium azide
50 μg
PBS