Learn More
Yoduro de trimetilsulfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737691
21.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2181-42-2
C3H9IS
204.07
MFCD00011632
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
75127
trimetilsulfanio;yoduro
C[S+](C)C.[I-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2181-42-2
C3H9IS
204.07
MFCD00011632
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
75127
trimetilsulfanio;yoduro
C[S+](C)C.[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfonium iodide
Punto de fusión 215.0°C to 220.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3SI
Cantidad 25 g
Fieser 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos