Learn More
Trimetilestannilmetildifenilsilano, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10432271
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material Trimethylstannylmethyldiphenylsilan
Nombre de nota 96%
CAS 149013-84-3
Color Incolora
Punto de ebullición 125°C to 130°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H22SiSn
Fórmula lineal (CH3)3SNSI(C6H5)2CH3
Número MDL MFCD00800634
Cantidad 1 g
Sinónimo silane,diphenyl trimethylstannyl methyl-9ci, acmc-1cjkr
Peso molecular (g/mol) 360.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.93
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylstannylmethyldiphenylsilan
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.