Learn More
Isocianato de trimetilsililo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020615
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1118-02-1
C4H9NOSi
115.21
MFCD00001993
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
70696
isocianato(trimetil)silano
C[Si](C)(C)N=C=O
1118-02-1
C4H9NOSi
115.21
MFCD00001993
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
70696
isocianato(trimetil)silano
C[Si](C)(C)N=C=O
Trimethylsilyl isocyanate is used in the preparation of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones. It finds application in the carbamoylation of aromatic hydrocarbons and alcohols. It is also used in the preparation of primary amides from Grignard reagents. Further, it is used in the synthesis of cyclic imides. It is also utilized for the synthesis of trifluoroacetyl isocyanate and cyclic imides. In addition to this, it is employed in the conversion of isocyanates to carbodiimides using cyclopentadienyl Mn(CO)3 catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de trimetilsililo se utiliza en la preparación de 1-no sustituido 4-(dialquilamino) imidazolin-2-onas. Se aplica en la carbamilación de hidrocarburos aromáticos y alcoholes. También se utiliza en la preparación de amidas primarias a partir de los reactivos de Grignard. Además, se utiliza en la síntesis de imidas cíclicas. También se utiliza en la síntesis de isocianato de trifluoroacetilo e imidas cíclicas. Asimismo, se emplea en la conversión de isocianatos a carbodiimidas mediante la catálisis de Mn(CO)3 de ciclopentadienilo.
Solubilidad
Miscible con éteres y o-diclorobenceno.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases fuertes, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl isocyanate
Punto de fusión -49°C
Densidad 0.859
Punto de ebullición 90°C to 92°C
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.396
Cantidad 10 g
Número UN UN2478
Beilstein 1744962
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Miscible with ethers and o-dichlorobenzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.21
Porcentaje de pureza 94%