Learn More
Trimetilsilanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15555286
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1066-40-6
C3H9LiOSi
96.13
MFCD02751657
OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
66110
hidroxi (trimetil) silano
[Li+].C[Si](C)(C)[O-]
1066-40-6
C3H9LiOSi
96.13
MFCD02751657
OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
66110
hidroxi (trimetil) silano
[Li+].C[Si](C)(C)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trimethylsilanol
Punto de fusión -12.0°C
Densidad 0.8140g/mL
Punto de ebullición 98.0°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (CH3)3SiOH
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.814
Información de solubilidad Solubility in water: 0.995g/L.
Viscosidad 4 mPas (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.2
Porcentaje de pureza ≥97.5% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsilanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.