Learn More
Alfa Aesar™ Trimethylgermanium chloride
Marca:  Alfa Aesar™ 034129.06
Detalles adicionales : CAS : 1529-47-1 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317798
  • 240.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1529-47-1
153.185
ZZBNZZCHSNOXOH-UHFFFAOYSA-N
73723
C[Ge](C)(C)Cl
C3H9ClGe
MFCD00000462
trimethylchlorogermane, trimethylgermanium chloride, chloro trimethyl germane, chlorotrimethylgermanium, trimethylgermyl chloride, ch3 3gecl, acmc-209d8g, chlorotrimethylgermane
chloro(trimethyl)germane
Especificaciones
Trimethylgermanium chloride
-14°C
5g
1.249g/mL
Moisture Sensitive
MFCD00000462
trimethylchlorogermane, trimethylgermanium chloride, chloro trimethyl germane, chlorotrimethylgermanium, trimethylgermyl chloride, ch3 3gecl, acmc-209d8g, chlorotrimethylgermane
C[Ge](C)(C)Cl
153.185
153.15
102°C
1529-47-1
1° (35°F)
1.4337
C3H9ClGe
UN2924
ZZBNZZCHSNOXOH-UHFFFAOYSA-N
chloro(trimethyl)germane
73723
Liquid
Videos
SDS Documentos