Learn More
Trimetilamina, pura, solución de 4,2 M (al 33 % de peso) en etanol, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 270440250
Detalles adicionales : CAS : 75-50-3 Peso : 0.01875kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Trimethylamine | |
Incolora | |
50.0°C | |
Frasco de vidrio | |
1.3630 to 1.3660 | |
MFCD00008327 | |
04,43 | |
15,988 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,toluene,,xylene,ethylbenzene and chloroform | |
CN(C)C | |
59.11 | |
CHEBI:18139 | |
32 to 34% | |
Líquido |
75-50-3,64-17-5 | |
0.7500g/mL | |
−20°C | |
C3H9N | |
(CH3)3N | |
25 mL | |
0.75 | |
trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241 | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
trimetilamina | |
1146 | |
59.11 | |
Pure |
Seguridad y manipulación
- Trimethylamine, 33 wt.% solution in ethanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Trimethylamine, ethanol
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use