Learn More
Cloruro de trimetilacetilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11441960
153.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
3282-30-2
C5H9ClO
120.58
MFCD00000709
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
62493
cloruro de 2,2-dimetilpropanoil
CC(C)(C)C(Cl)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
3282-30-2
C5H9ClO
120.58
MFCD00000709
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
62493
cloruro de 2,2-dimetilpropanoil
CC(C)(C)C(Cl)=O
Trimethylacetyl chloride is used as a precursor in the preparation of tert-butyl peroxypivalate, guttiferon A derivatives, which is potential for the treatment of malaria. It is used as a raw material in the production of synthetic acidamide medicament and phenol ester medicament. In addition to this, it is used for the synthesis of active pharmaceutical ingredients such as aminobenzylpenicilin, cephalexin, cefazolin, dipivefrin and dipivalyl epinephrine. It is also used in heavy polymerization, N-acylating agent for amines, Schiff bases, pyrrolidinones as well as an O-acylating agent for alcohols, lactones and saccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de trimetilacetilo se utiliza como precursor en la preparación de peroxipivalato terc-butílico, derivados de guttiferon A, que puede ser eficaz para el tratamiento de la malaria. Se utiliza como materia prima en la producción de medicamentos de acidamida sintéticos y ésteres de fenol. Además, se utiliza para la síntesis de ingredientes farmacéuticos activos como la aminobencilpenicilina, cefalexina, cefazolina, dipivefrina y dipivalil epinefrina. También se utiliza en polimerización pesada, agente N-acilante para aminas, bases de Schiff, pirrolidinonas, así como un agente O-acilante para alcoholes, lactonas y sacáridos.
Solubilidad
Miscible con acetonitrilo.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con alcoholes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trimethylacetyl chloride
Punto de fusión -57°C
Densidad 0.985
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.412
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2438
Beilstein 385668
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza ≥98%