Learn More
Trimetilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737666
36.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
630-18-2
C5H9N
83.13
MFCD00001847
JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
pivalonitrile, trimethylacetonitrile, 2,2-dimethylpropionitrile, tert-butyl cyanide, propanenitrile, 2,2-dimethyl, tert-butylnitrile, 2-cyano-2-methylpropane, trimethyl acetonitrile, tert-cyanobutane, t-bucn
12416
2,2-dimetilpropanonitrilo
CC(C)(C)C#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
630-18-2
C5H9N
83.13
MFCD00001847
JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
pivalonitrile, trimethylacetonitrile, 2,2-dimethylpropionitrile, tert-butyl cyanide, propanenitrile, 2,2-dimethyl, tert-butylnitrile, 2-cyano-2-methylpropane, trimethyl acetonitrile, tert-cyanobutane, t-bucn
12416
2,2-dimetilpropanonitrilo
CC(C)(C)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trimethylacetonitrile
Punto de fusión 15°C to 16°C
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCN
Índice de refracción 1.3765 to 1.3785
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, 320
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido