Learn More
Anhídrido trimetilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779797
40.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1538-75-6
C10H18O3
186.25
MFCD00008842
PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
15234
2,2-dimetilpropanoilo 2,2-dimetilpropanoato
CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1538-75-6
C10H18O3
186.25
MFCD00008842
PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
15234
2,2-dimetilpropanoilo 2,2-dimetilpropanoato
CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trimethylacetic anhydride
Color Incolora
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 193.0°C
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3CCO]2O
Índice de refracción 1.4080 to 1.4100
Cantidad 50 mL
Beilstein 02,32
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylacetic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.