Learn More
Alfa Aesar™ Trimethyl borate, 70% azeotrope with methanol
Marca:  Alfa Aesar™ 044721.K2
Detalles adicionales : CAS : 121-43-7 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499940
  • 41.90€ / 1 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
121-43-7
103.912
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
8470
trimethyl borate
C3H9BO3
MFCD00008346
trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
CHEBI:38913
B(OC)(OC)OC
Especificación
Trimethyl borate
−9°C (16°F)
52°C to 54°C
121-43-7
MFCD00008346
14,9712
70% azeotrope with methanol
B(OC)(OC)OC
103.912
CHEBI:38913
Liquid
0.885g/mL
Characteristic
1L
C3H9BO3
UN1993
trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
trimethyl borate
8470
103.92