Learn More
Trimetil 4-fosfonocrotonato, (E)+(Z), + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082114
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
86120-40-3
C7H13O5P
208.15
MFCD00051564
PESRINKNQQZURC-SNAWJCMRSA-N
methyl 4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, methyl 2e-4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, methyl 4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, e + z, methyl e-4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, 4-dimethoxyphosphinyl crotonic acid methyl ester, e-4-dimethoxy-phosphoryl-but-2-enoic acid methyl ester
5702556
metil (E)-4-dimetoxifosforilbut-2-anoato
COC(=O)\C=C\CP(=O)(OC)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
86120-40-3
C7H13O5P
208.15
MFCD00051564
PESRINKNQQZURC-SNAWJCMRSA-N
methyl 4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, methyl 2e-4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, methyl 4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, e + z, methyl e-4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, 4-dimethoxyphosphinyl crotonic acid methyl ester, e-4-dimethoxy-phosphoryl-but-2-enoic acid methyl ester
5702556
metil (E)-4-dimetoxifosforilbut-2-anoato
COC(=O)\C=C\CP(=O)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trimethyl 4-phosphonocrotonate
Nombre de nota (E)+(Z)
Punto de ebullición 123°C to 124°C (1 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 4987133
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.15
Porcentaje de pureza ≥90%