Learn More
Trimetoxisilano, 95 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 392171000
Detalles adicionales : CAS : 2487-90-3 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 3384 Chem class : 6.1 Pack group : I
Cantidad. 100g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014293
  • 311.00€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 3
Añadir a la cesta
Beschreibung
Beschreibung
Reactivo de reducción
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2487-90-3
122.2
PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N
6327428
CO[Si](OC)OC
C3H10O3Si
MFCD00008340
trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference
trimetoxisilicio
Spezifikation
Trimethoxysilane
-9°C
Frasco de vidrio
0.96
Incolora
100g
94% min. (GC)
HSi(OCH3)3
trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference
PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N
trimetoxisilicio
6327428
Líquido
0.9600g/mL
Authentic
1.3570 to 1.3600 (20°C, 589nm)
86°C
-115°C
2487-90-3
C3H10O3Si
MFCD00008340
Solubility in water: reacts
CO[Si](OC)OC
122.2
122.2
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation