missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ TRIM25 (Human) Recombinant Protein

Human TRIM25 partial ORF ( NP_005073, 211 a.a. - 310 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00007706-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16107855

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Sequence: SQINGASRALDDVRNRQQDVRMTANRKVEQLQQEYTEMKALLDASETTSTRKIKEEEKRVNSKFDTIYQILLKKKSEIQTLKEEIEQSLTKRDEFEFLEK
Especificaciones

Especificaciones

NP_005073
tripartite motif-containing 25
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TRIM25
GST
7706
Wheat germ expression system
10 μg
EFP, RNF147, Z147, ZNF147
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales