Learn More
Alfa Aesar™ Triisopropylphosphine, 98%
37.60€ - 376.00€
CAS 6476-36-4
Fórmula molecular C9H21P
Molecular Weight (g/mol) 160.241
Número MDL MFCD00015029
InChI Key IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
PubChem CID 80969
IUPAC Name tri(propan-2-yl)phosphane
SMILES CC(C)P(C(C)C)C(C)C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15481717 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
041684.02
0.5g 37.60€
0.50 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-07-2020
Añadir a la cesta
15491717 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
041684.04
2g 88.90€
2 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-07-2020
Añadir a la cesta
15401727 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
041684.09
10g 376.00€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
6476-36-4
160.241
IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
80969
CC(C)P(C(C)C)C(C)C
C9H21P
MFCD00015029
triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
tri(propan-2-yl)phosphane
Especificaciones
Triisopropylphosphine
−17° (1°F)
1.4670
176°C to 178°C
6476-36-4
MFCD00015029
triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
CC(C)P(C(C)C)C(C)C
160.241
160.24
98%
0.839g/mL
Pungent
Air Sensitive
0.5g
C9H21P
UN2845
IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
tri(propan-2-yl)phosphane
80969
Liquid