Learn More
Alfa Aesar™ Triisopropylphosphine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ 041684.04
Detalles adicionales : CAS : 6476-36-4 Peso : 0.00200kg Transport : UN number : 2845 Chem class : 4.2 Pack group : I
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491717
  • 88.90€ / 2 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
6476-36-4
160.241
IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
80969
CC(C)P(C(C)C)C(C)C
C9H21P
MFCD00015029
triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
tri(propan-2-yl)phosphane
Especificaciones
Triisopropylphosphine
-17°C (1°F)
1.467
176°C to 178°C
6476-36-4
MFCD00015029
triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
tri(propan-2-yl)phosphane
80969
Liquid
0.839 g/mL
Pungent
Air Sensitive
2g
C9H21P
UN2845
Soluble in alkanes.
CC(C)P(C(C)C)C(C)C
160.241
160.24
98%
Videos
SDS Documentos