Learn More
Triisopropilfosfina, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050046
18.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6476-36-4
C9H21P
160.241
MFCD00015029
IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
80969
tri(propan-2-il)fosfano
CC(C)P(C(C)C)C(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6476-36-4
C9H21P
160.241
MFCD00015029
IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
80969
tri(propan-2-il)fosfano
CC(C)P(C(C)C)C(C)C
Triisopropylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to produce Chlor(triisopropyl)phosphonium-dimesylamid at temperature of 40°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triisopropylphosphine
Densidad 0.839 g/mL
Punto de ebullición 176°C to 178°C
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.467
Cantidad 0.5 g
Número UN UN2845
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in alkanes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.24
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Líquido