Learn More
Borato de triisopropilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023738
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
5419-55-6
C9H21BO3
188.074
MFCD00008872
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
21531
tripropan-2-il borato
B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
5419-55-6
C9H21BO3
188.074
MFCD00008872
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
21531
tripropan-2-il borato
B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Triisopropyl borate is used as reagent in Pd-catalyzed coupling reaction with aryl halides such as Suzuki reaction. It is used as a reagent for the preparation of the boronic acids and esters; as a Lewis acid catalyst and involved in the ortho-borylation of 1-substituted naphthalenes. Furthermore, it plays an important role as a catalyst for the production of resins, waxes, paints and varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El borato de triisopropilo se utiliza como reactivo en la reacción de acoplamiento catalizada por PD con haluros de arilo como la reacción de Suzuki. Se utiliza como reactivo para la preparación de los ácidos y ésteres borónicos; como catalizador de ácido de Lewis y participa en la ortoborilación de naftalenos 1-sustituidos. Además, desempeña un papel importante como catalizador para la producción de resinas, ceras, pinturas y barnices.
Solubilidad
Miscible con éter, etanol, isopropanol y benceno.
Nota
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Se descompone en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triisopropyl borate
Punto de fusión -59°C
Densidad 0.815
Punto de ebullición 139°C to 141°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal [(CH3)2CHO]3B
Índice de refracción 1.376
Cantidad 100 mL
Número UN UN2616
Beilstein 1701469
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with ether,ethanol,isopropanol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.08
Porcentaje de pureza ≥98%